Learn More
Monóxido de butadieno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399953 1 g 1 g
11309963 5 g 5 g
11319963 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399953 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00238.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 930-22-3 | C4H6O | 70.091 g/mol
Butadiene monoxide is used as key starting material for the synthesis of (-)-bulgecinine and (+)-broussonetine G.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monóxido de butadieno se utiliza como material de partida clave para la síntesis de (-)-bulgecinina y (+)-broussonetina G.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter etílico, benceno y disolventes orgánicos.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos, bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 930-22-3
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.091
Número MDL MFCD00005149
Clave InChI GXBYFVGCMPJVJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butadiene monoxide, oxirane, ethenyl, 3,4-epoxy-1-butene, 2-vinyloxirane, butadiene epoxide, 1,2-epoxy-3-butene, vinyloxirane, butadiene oxide, butadiene monoepoxide, butadiene monooxide
PubChem CID 13586
Nombre IUPAC 2-eteniloxirano
SMILES C=CC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butadiene monoxide
Punto de fusión -135°C
Densidad 0.87
Punto de ebullición 65°C to 66°C
Temperatura de inflamación −50°C (−58°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.418
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 103170
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ethyl ether,benzene and organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 98%