Learn More
Butadiene Monoxide 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 12744663 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5 g; frasco de vidrio envasado en recipiente de plástico
Código de producto.
12744663 5 g; frasco de vidrio envasado en recipiente de plástico
1 options
Código de producto. 12744663 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155790050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butadiene monoxide
Nombre de nota 97%
CAS 930-22-3
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass Bottle in Plastic Container
Fórmula molecular C4H6O
Índice de refracción 1.4160 to 1.4200 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00005149
Cantidad 5 g
Beilstein 17, I, 13
Fieser 04,53
Sinónimo butadiene monoxide, oxirane, ethenyl, 3,4-epoxy-1-butene, 2-vinyloxirane, butadiene epoxide, 1,2-epoxy-3-butene, vinyloxirane, butadiene oxide, butadiene monoepoxide, butadiene monooxide
Clave InChI GXBYFVGCMPJVJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC1CO1
Nombre IUPAC 2-eteniloxirano
Peso molecular (g/mol) 70.091
PubChem CID 13586
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Liquid