Learn More
Ácido butaclor-etanosulfónico (ESA) sódico 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316880 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316880 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10860220ME100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butachlor-Ethane Sulfonic Acid (ESA) Sodium
CAS 1173022-75-7
Nombres de analitos o componentes Butachlor-Ethane Sulfonic Acid (ESA) Sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H26 N O5 S . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ethanesulfonic acid, 2-[(butoxymethyl)(2,6-diethylphenyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (1:1), Butachlor-Ethane Sulfonic Acid (ESA) Sodium
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27NO5S.Na/c1-4-7-11-23-13-18(16(19)12-24(20,21)22)17-14(5-2)9-8-10-15(17)6-3;/h8-10H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCOCN(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1c(CC)cccc1CC
Nombre IUPAC sodio;2-[N-(butoximetil)-2,6-dietilanilino]-2-oxoetanosulfonato
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 379.4468
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.1429 g/mol