Learn More
Butacaína, TRC
Código de producto. 30346707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30346707 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30346707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6942952.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butacaine
CAS 149-16-6
Fórmula molecular C18H30N2O2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 3-(Dibutylamino)-1-propanol p-Aminobenzoate, 3-(p-Aminobenzoxy)-1-di-n-butylaminopropane, 3-Dibutylaminopropyl p-Aminobenzoate, Butelline, Butyn, 3-(Dibutylamino)-1-propanol p-Aminobenzoate (Ester)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30N2O2/c1-3-5-12-20(13-6-4-2)14-7-15-22-18(21)16-8-10-17(19)11-9-16/h8-11H,3-7,12-15,19H2,1-2H3
SMILES NC1=CC=C(C(OCCCN(CCCC)CCCC)=O)C=C1
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de 3-(dibutilamino)propilo
Peso molecular (g/mol) 306.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.2307
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.