Learn More
Sulfato de butacaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butacaine Sulfate |
| CAS | 149-15-5 |
| Fórmula molecular | 2 C18 H30 N2 O2 . H2 O4 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Propanol, 3-(dibutylamino)-, 1-(4-aminobenzoate), sulfate (2:1), 1-Propanol, 3-(dibutylamino)-, 4-aminobenzoate (ester), sulfate (2:1) (salt) (9CI), 1-Propanol, 3-(dibutylamino)-, p-aminobenzoate (ester), sulfate (2:1) (8CI), Butacaine sulfate (6CI), 3-(p-Aminobenzoxy)-1-di-n-butylaminopropane sulfate, 3'-Dibutylaminopropyl 4-aminobenzoate sulfate, Butacaine hemisulfate, Butyn Sulfate, Dibutylaminopropyl p-aminobenzoate sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C18H30N2O2.H2O4S/c2*1-3-5-12-20(13-6-4-2)14-7-15-22-18(21)16-8-10-17(19)11-9-16;1-5(2,3)4/h2*8-11H,3-7,12-15,19H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | CCCCN(CCCC)CCCOC(=O)c1ccc(N)cc1.CCCCN(CCCC)CCCOC(=O)c2ccc(N)cc2.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 4-aminobenzoato de 3-(dibutilamino)propilo; ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 710.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 710.4288 |