Learn More
Butacaine, MedChemExpress
Código de producto. 16478556
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16478556 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478556 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1007
MedChemExpress Butacaine is a reversible nerve conduction blocker. Butacaine acts on the nervous system and nerve fibers, can cause both sensory and motor paralysis.
Butacaine is a reversible nerve conduction blocker. Butacaine acts on the nervous system and nerve fibers, can cause both sensory and motor paralysis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butacaine
Forma física Solid
CAS 149-16-6
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H30N2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (407.91 mM)
SMILES CCCCN(CCCOC(C1=CC=C(N)C=C1)=O)CCCC
Peso molecular (g/mol) 306.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.44
Porcentaje de pureza 99.84%