Learn More
Busulfán, Mikromol™
Código de producto. 18071800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18071800 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18071800 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0374.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Busulfán
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Busulfan
CAS 55-98-1
Nombres de analitos o componentes Busulfan
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H14 O6 S2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Busulfan, Butane-1,4-diyl di(methanesulfonate)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3
SMILES CS(=O)(=O)OCCCCOS(=O)(=O)C
Nombre IUPAC metanosulfonato de 4-metilsulfoniloxibutilo
Peso molecular (g/mol) 246.3
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0232 g/mol