Learn More
Busulfan, MedChemExpress
Código de producto. 16430848
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16430848 5 g 5 g
16462109 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16430848 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0245
MedChemExpress Busulfan is a potent alkylator with selective immunosuppressive effect on bone marrow.
Busulfan is a potent alkylator with selective immunosuppressive effect on bone marrow.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Busulfan
CAS 55-98-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H14O6S2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (203.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.06 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CS(=O)(OCCCCOS(C)(=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 246.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.3
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease