Learn More
Busulfán-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Busulfan-d8 |
| CAS | 116653-28-2 |
| Fórmula molecular | C6 2H8 H6 O6 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diol, dimethanesulfonate (9CI), 1,4-Butanediol-d8 1,4-dimethanesulfonate, Busulfan-d8, Busulfan-D8 (butylene-D8), Butane-1,4-diyl-1,1,2,2,3,3,4,4-d8 bis(methanesulfonate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(OS(=O)(=O)C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | (1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuterio-4-metilsulfoniloxibutil) metanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 254.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.0734 |