Learn More
Buspirona, TRC
Código de producto. 30137034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137034 1 g 1 g
30133727 250 mg 250 miligramos
18062250 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137034 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6898551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36505-84-7
Fórmula molecular C21 H31 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 385.5
Sinónimo 8-Azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, 8-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]- (9CI, ACI), 8-[4-[4-(2-Pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione (ACI), Buspin, Buspirone, MeSH ID: D002065, Spitomin
Nombre IUPAC 8-[4-(4-pirimidina-2-ilpiperazina-1-il)butilo]-8-azaspiro[4.5]decano-7,9-dione
SMILES O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buspirone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H31N5O2/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.2478
Porcentaje de pureza >95%