Learn More
Oxalato de N-óxido de buspirona, Mikromol™
Descripción
N-óxido oxalato de buspirona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buspirone N-Oxide Oxalate |
| CAS | 1797880-63-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Buspirone N-Oxide Oxalate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H31 N5 O3 . C2 H2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 8-[4-[1-Oxido-4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione Ethanedioate (1:1), Buspirone N-Oxide Oxalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H31N5O3.C2H2O4/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)25(18)10-3-4-13-26(29)14-11-24(12-15-26)20-22-8-5-9-23-20;3-1(4)2(5)6/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | OC(=O)C(=O)O.[O-][N+]1(CCCCN2C(=O)CC3(CCCC3)CC2=O)CCN(CC1)c4ncccn4 |
| Nombre IUPAC | ácido oxálico;8-[4-(1-óxido-4-pirimidin-2-ilpiperazin-1-io-1-il)butil]-8-azaespiro[4.5]decano-7,9-diona |
| Mostrar más |