Learn More
Cloruro de buspirona, TRC
Código de producto. 30134243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134243 5 g 5 g
18061350 1 g 1 g
18002550 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134243 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6898505G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33386-08-2
Fórmula molecular C21 H31 N5 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 421.96
Sinónimo Buspirone Hydrochloride, 8-Azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, 8-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-, hydrochloride (1:1) (ACI), 1,1-Cyclopentanediacetimide, N-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-, monohydrochloride (8CI), 8-Azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, 8-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-, monohydrochloride (9CI), 8-[4-[4-(2-Pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione hydrochloride, Ansial, Ansiced, Ansiten, Axoren, Bespar, Buscalma, Buspa, Buspar, Buspimem, Buspinol, Buspirone hydrochloride, Buspirone monohydrochloride, Buspisal, Busron, Censpar, Lucelan, MJ 9022-1, Narol, Travin
Nombre IUPAC 8-[4-(4-pirimidina-2-ilpiperazina-1-il)butilo]-8-azaspiro[4.5]decano-7,9-diona; Cloruro
SMILES Cl.O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
Spécification
Nombre del producto químico o material Buspirone hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.2245
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.