Learn More
Buspirone hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16498616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16498616 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16498616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1115
MedChemExpress Buspirone hydrochloride is a 5-HT1A receptor agonist. Buspirone hydrochloride can be used for anxiety and depression research.
Buspirone hydrochloride is a 5-HT1A receptor agonist. Buspirone hydrochloride can be used for anxiety and depression research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buspirone hydrochloride
CAS 33386-08-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H32ClN5O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (236.99 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (118.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(CCCCN1CCN(C2=NC=CC=N2)CC1)C(C3)=O)CC43CCCC4.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 421.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.96
Porcentaje de pureza 99.56%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation