Learn More
Clorhidrato de buspirona, LoGiCal
Código de producto. 30458870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458870 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458870 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0464.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buspirone hydrochloride
CAS 33386-08-2
Nombres de analitos o componentes Buspirone hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H31 N5 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Buspirone Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
Nombre IUPAC 8-[4-(4-pirimidin-2-ilpiperazin-1-il)butil]-8-azaespiro[4.5]decano-7,9-diona;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 421.96
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.2245 g/mol