Learn More
Clorhidrato de buspirona 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30462516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30462516 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462516 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0464.0001
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buspirone hydrochloride
CAS 33386-08-2
Nombres de analitos o componentes Buspirone hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C21 H31 N5 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Buspirone Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
Nombre IUPAC 8-[4-(4-pirimidin-2-ilpiperazin-1-il)butil]-8-azaespiro[4.5]decano-7,9-diona;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 421.96
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.2245 g/mol