Learn More
Buspirona HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre), Lipomed
Código de producto. 30461788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30461788 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30461788 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMBSP1832HC1LM
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Buspirona HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buspirone hydrochloride
CAS 33386-08-2
Nombres de analitos o componentes Buspirone hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H31 N5 O2 . Cl H
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Buspirone Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
Nombre IUPAC 8-[4-(4-pirimidin-2-ilpiperazin-1-il)butil]-8-azaespiro[4.5 ]decano-7,9-diona;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 421.96
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.2245 g/mol