Learn More
Buspirona EP Impureza K, Mikromol™
Código de producto. 30051316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051316 100 mg 100 miligramos
30049174 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051316 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0464.08
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Buspirona EP Impureza K
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione
CAS 1075-89-4
Nombres de analitos o componentes 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H13 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. K (EP), Buspirone Imp. K (EP), Buspirone USP Related Compound K, Buspirone USP RC K, Buspirone Related Compound K, Buspirone Hydrochloride Impurity K, Buspirone Impurity K
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2/c11-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(12)10-7/h1-6H2,(H,10,11,12)
SMILES O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1
Nombre IUPAC 8-azaespiro[4.5]decano-7,9-diona
Peso molecular (g/mol) 167.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167,0946 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.