Learn More
Buspirona-d8 HCl (n-butil-d8), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buspirone-d8 HCl (n-butyl-d8) |
| CAS | 1216761-39-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 D8 H23 N5 O2 . Cl H |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 8-[4-[4-(2-Pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl-1,1,2,2,3,3,4,4-d8]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione hydrochloride, Buspirone-d8 hydrochloride, Buspirone-D8 (1,4-diaminobutyl-D8) hydrochloride, Buspirone-d8 HCl (n-butyl-d8) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H/i3D2,4D2,10D2,11D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(N1CCN(CC1)c2ncccn2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3C(=O)CC4(CCCC4)CC3=O |
| Nombre IUPAC | 8-[1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuterio-4-(4-pirimidin-2-ilpiperazin-1-il)butil]-8-azaespiro[4.5]decano-7,9-diona;hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 430.0134 |
| Mostrar más |