Learn More
Abeba™ Zapatos Business Men 32450
Product Code. 15699687
Change view
Click to view available options
Tamaño:
40
41
42
43
44
45
46
47
Unit Size:
1 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño Unit Size
15699687 41 1 par
15689687 40 1 par
15609697 42 1 par
15619697 43 1 par
15629697 44 1 par
15639697 45 1 par
15649697 46 1 par
15659697 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15699687 Supplier Abeba™ Supplier No. 32450/41
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Disipativo ESD de gran comodidad de uso.Estructura de piel suave.
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
  • Piel suave.
  • Negro
  • Suela de caucho especial antideslizante
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
  • Zona del empeine con cordones.
  • Plantilla de cuero
Specifications
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
Color Negro
Material de revestimiento Microfibra
Material Cuero
Tamaño 41
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Caucho
Modelo 32450