Learn More
Buserelin Acetate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C62H90N16O15 |
| Número MDL | MFCD01716229 |
| Peso molecular | 1299.48 |
| Clave InChI | PYMDEDHDQYLBRT-DRIHCAFSSA-N |
| SMILES | CC(O)=O.CCNC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](COC(C)(C)C)NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)[C@H](CC1=CN=CN1)NC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2R)-3-(tert-butoxy)-2-[(2S)-2-[(2S)-3-hydroxy-2-[(2S)-2-[(2S)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-{[(2S)-5-oxopyrrolidin-2-yl]formamido}propanamido]-3-(1H-indol-3-yl)propanamido]propanamido]-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]propanamido]-4-methylpentanamido]-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoyl]-N-ethylpyrrolidine-2-carboxamide; acetic acid |
| Cantidad | 10 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 1299.50 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |