Learn More
Busan 85, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Busan 85 |
| CAS | 128-03-0 |
| Fórmula molecular | C3H6KNS2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Dimethyldithiocarbamic Acid Potassium Salt (8CI), Dimethylcarbamodithioic Acid, Potassium Salt (9CI), Arylane, MBC 350, Potassium N,N-Dimethyldithiocarbamate, Potassium Dimethyldithiocarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NS2.K/c1-4(2)3(5)6;/h1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].CN(C)C(=S)[S-] |
| Nombre IUPAC | potasio;N,N-dimetilcarbamoditioato |
| Peso molecular (g/mol) | 159.31 |