Learn More
Esculape Laboratoire™ Botiquín de primeros auxilios para quemaduras
Código de producto. 11788383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11788383 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 11788383 Proveedor Esculape Laboratoire™ N.º de proveedor 3170703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.21€
    51.98€ / paquete de 1
    Ahorro 40.23€
    43% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Especificaciones
Fondo (métrico) 5 cm
Longitud (métrico) 17 cm
Tipo de producto Botiquín de primeros auxilios para quemaduras
Incluye Principalmente para tratar todo tipo de quemaduras térmicas, 4 clips de fijación para vendas, 2 bolsas de jabón bactericida, 2 compresas antisépticas, 2 compresas antigolpes, 1 rollo de yeso 5 mx 2 cm, 10 vendajes adhesivos, 1 vendaje de gasa 3 x 7 cm, 1
Cantidad 1 unidad
Altura (métrico) 23 cm