Learn More
Buerkle™ Espita de polietileno Aire
Código de producto. 10214401 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Espita de PE transparente, sello de caucho natural
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10214401 Espita de PE transparente, sello de caucho natural cada uno
1 options
Código de producto. 10214401 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 05330010
En stock
No se requiere abertura de ventilación adicional, PE, transparente, conexión de rosca exterior de 1,9 cm
Se utiliza si se requiere ventilación en el recipiente. Construcción de polietileno, transparente, con una conexión externa de rosca de 1,9 cm.
  • Autoventilación
  • NW 13mm
  • Sello hecho de caucho natural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Ancho normal de 13 mm y conexión de rosca exterior de 1,9 cm (3/4 in)
Material Espita de PE transparente, sello de caucho natural
Tipo de producto Espita Aire de autoventilación