Learn More
Buerkle™ Sistema de enjuagado de pipetas de polietileno
Product Code. 11867253 Shop All Bürkle Products
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
740 mm
Unit Size:
cada uno
Product Code. Altura (métrico) Unit Size
11867253 740 mm cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11867253 Supplier Buerkle™ Supplier No. 96500650
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Sistema de enjuagado de pipetas de polietileno Buerkle™ para una limpieza fácil y suave y un almacenamiento seguro de las pipetas.
  • PE transparente
  • Altura efectiva 600 mm
  • Adecuado para cualquier laboratorio
  • Limpieza suave
  • Almacenamiento seguro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con Pipet, 24 in.
Altura (imperial) 29.13 in.
Altura (métrico) 740 mm
Tamaño Capacidad de 7 l, diámetro de soporte de 315 mm
Diámetro (métrico) 165 mm
Material Polietileno
Tipo de producto Sistema de enjuagado de pipetas