Description
- PE
- Ideal con pipetas
Specifications
Specifications
| Altura (imperial) | 25,98 in |
| Altura (métrico) | 660 mm |
| Tamaño | 12,5 L |
| Diámetro (métrico) | 155 mm |
| Material | Polietileno |
| Para utilizar con (equipo) | Pipeta |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso en laboratorio |
| Forma | Redondo |
| Tipo de producto | Contenedor de limpieza y almacenamiento |