Learn More
Buerkle™ Recipiente para limpieza y almacenamiento de pipetas
Código de producto. 11857253 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
550 mm
660 mm
Tamaño:
10 l
12,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño Tamaño de la unidad
11857253 550 mm 10 l cada uno
11961501 660 mm 12,5 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11857253 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 96500651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    128.45€ / paquete de 1
    Ahorro 6.55€
    4% Descuento
En stock
Contenedor de limpieza y almacenamiento de polietileno disponible en 10L o 12,5L, ideal para usar con pipetas.
  • PE
  • Ideal con pipetas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (imperial) 21,65 in
Altura (métrico) 550 mm
Tamaño 10 l
Diámetro (métrico) 155 mm
Material Polietileno
Para utilizar con (equipo) Pipeta
Para utilizar con (aplicación) Uso en laboratorio
Forma Redondo
Tipo de producto Contenedor de limpieza y almacenamiento