Learn More
Thermo Scientific™ Burkholderia Cepacia Medium
Descripción
Isolate Burkholderia cepacia with precision using Burkholderia Cepacia Medium, designed for selective and differential growth.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparent |
| Contenido y almacenamiento | 2°C to 12°C |
| Formato | 90 mm |
| Origen de fabricación | United Kingdom |
| Tipo de producto | Agar Plate |
| Volumen de llenado | 17 mL |
| Cantidad | 10 placas |