Learn More
Burixafor hydrobromide, MedChemExpress
Descripción
Burixafor hydrobromide (TG-0054 hydrobromide) is an orally bioavailable and potent antagonist of CXCR4 and a well anti-angiogenic drug that is of potential value in treating choroid neovascularization. Burixafor hydrobromide (TG-0054 hydrobromide) mobilizes mesenchymal stem cells, attenuates inflammation, and preserves cardiac systolic function in a porcine model of myocardial infarction.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Burixafor hydrobromide |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1191450-19-7 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H51N8O3P.5/2HBr |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | TG-0054 hydrobromide |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (65.02 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |