Learn More
Thermo Scientific Chemicals Reactivo de Burgess, 96 %
Código de producto. 11348966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348966 25 g 25 g
11328966 1 g 1 g
11338966 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11348966 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L20155.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 29684-56-8 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
Burgess reagent is a selective dehydrating reagent used in organic synthesis. It is used to convert secondary and tertiary alcohol, with an adjacent proton, into alkenes. Burgess reagent is also utilized to promote great synthetic values in medicinal chemistry. It has been used in dehydration of primary amides, formamides and primary nitroalkanes to generate nitriles, isocyanides and nitrile oxides respectively. It forms urethanes when it reacts with primary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El reactivo de Burgess es un reactivo de deshidratación selectivo utilizado en la síntesis orgánica. Se usa para convertir el alcohol secundario y terciario, con un protón adyacente, en alquenos. El reactivo de Burgess también sirve para promover grandes valores sintéticos en la química medicinal. Se ha empleado en la deshidratación de amidas primarias, formamidas y nitroalcanos primarios para generar nitriles, isocianidas y óxidos de nitrilo respectivamente. Forma los uretanos cuando reacciona con los alcoholes primarios.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29684-56-8
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00077815
Clave InChI YSHOWEKUVWPFNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxycarbonylsulfamoyl triethylammonium hydroxide, burgess reagent, carbomethoxysulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyltriethylammonium hydroxide, methoxy-carbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfa-moyl-triethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyl-triethylammonium hydroxide
PubChem CID 11032497
SMILES CC[N+](CC)(CC)S(=O)(=O)[N-]C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Burgess Reagent
Punto de fusión 72°C to 82°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1432131
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in organic solvents.
Nombre IUPAC trietilo(metoxicarbonilsulfamoyl)azanio; hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.3
Porcentaje de pureza 96%