Learn More
Lenz Laborglasintrumente Llave de paso para bureta, lateral, con tapón de PTFE
Descripción
- Punta facetada
- Llave de paso: NS 12,5
- Calibre: 1,5 mm
- Tapón de PTFE NS
- Dispositivo de retención de rosca
- Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Llaves de paso | NS 12,5 |