Learn More
OHAUS™ Kit de soporte de bureta
Código de producto. 15752279 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Niquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material unitSize
15752279 Acero inoxidable cada uno
15772359 Niquelado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15752279 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30392231
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El kit de soporte de buretas OHAUS™ está diseñado para sujetar y colocar de forma segura el material de vidrio del laboratorio.
  • Marcos de laboratorio, varillas y conectores resistentes a la corrosión
  • Disponible en acero inoxidable de alta calidad, ofrece gran resistencia química y durabilidad.
  • Las abrazaderas de cinc chapadas en níquel ofrecen alta resisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de soporte de bureta
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Buretas de 100 ml
Descripción Abrazadera, especialidad, conjunto de buretas, CLS-BTSETS
Diámetro (métrico) 13 mm
Altura (métrico) 25,000 mm
Altura (imperial) 1,00 in
Longitud (imperial) 7,00 in
Longitud (métrico) 178 mm
Longitud (métrico) del brazo 578 mm
Tamaño Micro – buretas de 100 ml
Anchura (imperial) 13,00 in
Anchura (métrico) 330,00 mm