Learn More
Kartell™ Pinza para bureta
Código de producto. 15835567
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro de la varilla (métrico):
Entre 8 y 14 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Diámetro de la varilla (métrico) Tamaño de la unidad
15835567 Entre 8 y 14 mm paquete de 5
1 options
Código de producto. 15835567 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0013900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.00€
    84.89€ / paquete de 5
    Ahorro 8.11€
    8% Descuento
En stock
La pinza para bureta Kartell™ utiliza un brazo central cargado por resorte para sostener la bureta firmemente contra los dos brazos exteriores y está protegida por agarres de caucho.
  • Se puede montar en varillas de soporte con diámetros de 8 a 14 mm
  • El brazo central cargado por resorte de acero inoxidable sostiene la bureta firmemente contra los dos brazos exteriores y está protegido por agarres de caucho
  • Se pueden ver las graduaciones y el menisco en todo momento
  • Adecuada para todas las buretas
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Varas de 8 a 14 mm
Material Polipropileno
Incluye 1 Abrazadera
Tipo Abrazadera para bureta
Diámetro de la varilla (métrico) Entre 8 y 14 mm
Cantidad 1 unidad