Learn More
Pinnacle Brush™ Cepillos de cerdas de bureta
Descripción
- Con asas de alambre de acero galvanizado
- Disponible para una variedad de tamaños de buretas y diámetros de cabezal de limpieza.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo de bureta |
| Material de las cerdas | Fibra |
| Material del mango | Metálica |
| Diámetro (métrico) | 1.9 cm |
| Diámetro de la cerda (métrico) | 16 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Bureta de 25 ml |
| Longitud (métrico) | 610 mm |
| Longitud del cepillo (métrico) | 10 cm |
| Longitud del mango (métrico) | 52 cm |
| Cantidad | Paquete de 10 |
| Mostrar más |