Learn More
Pinnacle Brush™ Cepillos de cerdas de bureta
Código de producto. 12801944
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
510 mm
610 mm
760 mm
915 mm
Diámetro de la cerda (métrico):
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Para utilizar con (equipo):
Bureta de 10 ml
Bureta de 100 ml
Bureta de 25 ml
Bureta de 50 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro de la cerda (métrico) Para utilizar con (equipo)
12801944 510 mm 13 mm Bureta de 10 ml
12811944 610 mm 16 mm Bureta de 25 ml
12338328 760 mm 19 mm Bureta de 50 ml
12348328 915 mm 25 mm Bureta de 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12801944 Proveedor Pinnacle Brush™ N.º de proveedor T401
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Excelente para limpiar buretas estrechas y otros instrumentos de difícil acceso. Pinnacle Brush™ Los cepillos de cerdas de bureta se suministran en paquetes de 10.
  • Con asas de alambre de acero galvanizado
  • Disponible para una variedad de tamaños de buretas y diámetros de cabezal de limpieza.
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo de bureta
Material de las cerdas Fibra
Material del mango Metálica
Diámetro (métrico) 1.6 cm
Diámetro de la cerda (métrico) 13 mm
Para utilizar con (equipo) Bureta de 10 ml
Longitud (métrico) 510 mm
Longitud del cepillo (métrico) 8.5 cm
Longitud del mango (métrico) 43.5 cm
Cantidad Paquete de 10
Tamaño Circunferencia del cepillo: 5 cm