Learn More
Buquinolato, TRC
Código de producto. 30134557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134557 50 mg 50 miligramos
17908384 5 mg 5 miligramos
17950015 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB83583550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5486-03-3
Fórmula molecular C20 H27 N O5
Peso molecular (g/mol) 361.43
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 4-hydroxy-6,7-diisobutoxy-, ethyl ester (7CI,8CI), 4-Hydroxy-6,7-diisobutoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, Antagonal, Bonaid, Bonaid TM, Buquinolate, Butoril, Ethyl 4-hydroxy-6,7-bis(2-methylpropoxy)-3-quinolinecarboxylate, Ethyl 4-hydroxy-6,7-diisobutoxy-3-quinolinecarboxylate, Ethyl 6,7-diisobutoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, NSC 201116, U 1093
Nombre IUPAC Etil 4-hidroxi-6,7-bis(2-metilpropoxi)quinolina-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)c1cnc2cc(OCC(C)C)c(OCC(C)C)cc2c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buquinolate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27NO5/c1-6-24-20(23)15-9-21-16-8-18(26-11-13(4)5)17(25-10-12(2)3)7-14(16)19(15)22/h7-9,12-13H,6,10-11H2,1-5H3,(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.1889