Learn More
Cloruro de bupropión, TRC
Código de producto. 17961305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17961305 5 mg 5 miligramos
17913485 50 mg 50 miligramos
17911805 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17961305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6896255MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31677-93-7
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bupropion Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Porcentaje de pureza >95%