Learn More
Cloruro de bupropión, TRC
Código de producto. 17913485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17913485 50 mg 50 miligramos
17911805 1 g 1 g
17961305 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17913485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68962550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31677-93-7
Fórmula molecular C13 H18 Cl N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 276.2
Sinónimo 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9CI), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride, (±)-, Propiophenone, 2-(tert-butylamino)-3'-chloro-, hydrochloride, (±)- (8CI), Bupropion hydrochloride, DL-α-t-Butylamino-3-chloropropiophenone hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, Wellbutrin, Zyban, Zyban (pharmaceutical), m-Chloro-α-tert-butylaminopropiophenone hydrochloride, α-(tert-Butylamino)-m-chloropropiophenone hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(tert-butilamino)-1-(3-clorofenil)propan-1-one; Cloruro
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bupropion (hydrochloride)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0844
Porcentaje de pureza >95%