Learn More
Clorhidrato de bupropión, Mikromol™
Código de producto. 17943676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17943676 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17943676 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0745.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de bupropión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bupropion (hydrochloride)
CAS 31677-93-7
Nombres de analitos o componentes Bupropion (hydrochloride)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H18 Cl N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9CI), Bupropion hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, Wellbutrin, Zyban, Zyban (pharmaceutical), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride, (+/-)-, Propiophenone, 2-(tert-butylamino)-3'-chloro-, hydrochloride, (+/-)- (8CI), DL-alpha-t-Butylamino-3-chloropropiophenone hydrochloride, m-Chloro-alpha-tert-butylaminopropiophenone hydrochloride, alpha-(tert-Butylamino)-m-chloropropiophenone hydrochloride, 3134W92, 269W93, GI 267196X, 269W93, 4U65 HCl
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
Nombre IUPAC 2-(terc-butilamino)-1-(3-clorofenil)propan-1-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 276.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275,0844 g/mol