Learn More
Clorhidrato de bupropión, LoGiCal
Código de producto. 30458625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458625 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458625 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0745.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bupropion (hydrochloride)
CAS 31677-93-7
Nombres de analitos o componentes Bupropion (hydrochloride)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H18 Cl N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9CI), Bupropion hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, Wellbutrin, Zyban, Zyban (pharmaceutical), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride, (+/-)-, Propiophenone, 2-(tert-butylamino)-3'-chloro-, hydrochloride, (+/-)- (8CI), DL-alpha-t-Butylamino-3-chloropropiophenone hydrochloride, m-Chloro-alpha-tert-butylaminopropiophenone hydrochloride, alpha-(tert-Butylamino)-m-chloropropiophenone hydrochloride, 3134W92, 269W93, GI 267196X, 269W93, 4U65 HCl
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
Nombre IUPAC 2-(terc-butilamino)-1-(3-clorofenil)propan-1-ona;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 276.2
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275,0844 g/mol