Learn More
R&D Systems™ Bupropion hydrochloride
Descripción
Non-selective inhibitor of dopamine and noradrenalin transporters (Ki values are 1.4, 2.8 and 45 μM for NET, DAT and SERT transporters respectively). Also inhibits neuronal nicotinic acetylcholine receptors. Displays antidepressant activity and augments nicotine self-administration at low doses in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bupropion hydrochloride |
| CAS | 31677-93-7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C13H19Cl2NO |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.2 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 276.201 |