Learn More
Clorhidrato de bupropión 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30463778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463778 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463778 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0745.0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bupropion (hydrochloride)
CAS 31677-93-7
Nombres de analitos o componentes Bupropion (hydrochloride)
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C13 H18 Cl N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9CI), Bupropion hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, Wellbutrin, Zyban, Zyban (pharmaceutical), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride, (+/-)-, Propiophenone, 2-(tert-butylamino)-3'-chloro-, hydrochloride, (+/-)- (8CI), DL-alpha-t-Butylamino-3-chloropropiophenone hydrochloride, m-Chloro-alpha-tert-butylaminopropiophenone hydrochloride, alpha-(tert-Butylamino)-m-chloropropiophenone hydrochloride, 3134W92, 269W93, GI 267196X, 269W93, 4U65 HCl
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
Tipo de solución Solución única
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
Nombre IUPAC 2-(terc-butilamino)-1-(3-clorofenil)propan-1-ona;clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 276.2
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 275,0844 g/mol