Learn More
Bupropión HCl, Lipomed
Descripción
Bupropión HCl
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bupropion (hydrochloride) |
| CAS | 31677-93-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Bupropion (hydrochloride) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H18 Cl N O . Cl H |
| Sinónimo | 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9 CI), Bupropion hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(terc-butilamino)-1-(3-clorofenil)propan-1-ona;clorhidrato |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Mostrar más |