Learn More
Bupropión HCl, Lipomed
Código de producto. 30459979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459979 50 mg 50 miligramos
1 options
Product Code. 30459979 Supplier Lipomed Supplier No. LPMBPR1544HC50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Bupropión HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Bupropion (hydrochloride)
CAS 31677-93-7
Nombres de analitos o componentes Bupropion (hydrochloride)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H18 Cl N O . Cl H
Sinónimo 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9 CI), Bupropion hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
Nombre IUPAC 2-(terc-butilamino)-1-(3-clorofenil)propan-1-ona;clorhidrato
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 276.2
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275,0844 g/mol