Learn More
Buprofezina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buprofezin |
| CAS | 69327-76-0 |
| Fórmula molecular | C16 H23 N3 O S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-[(1,1-Dimethylethyl)imino]tetrahydro-3-(1-methylethyl)-5-phenyl-4H-1,3,5-thiadiazin-4-one, Applaud, Applaud 40SC, Buprofezin, Courier, NNI 750, Stater, Talus |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23N3OS/c1-12(2)19-14(17-16(3,4)5)21-11-18(15(19)20)13-9-7-6-8-10-13/h6-10,12H,11H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)N1C(=NC(C)(C)C)SCN(C1=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-tert-butilimino-5-fenil-3-propan-2-il-1,3,5-tiadiazinano-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 305.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.1562 |