Learn More
N-óxido de buprenorfina, Mikromol™
Código de producto. 18030080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18030080 100 mg 100 miligramos
18052660 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18030080 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0120.15
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de buprenorfina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buprenorphine N-oxide
CAS 112242-17-8
Nombres de analitos o componentes Buprenorphine N-oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C29 H41 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Buprenorphine N-Oxide, 6,14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17-(cyclopropylmethyl)-alpha-(1,1-dimethylethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-alpha-methyl-, 17-oxide, [5alpha,7alpha(S)]- (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C29H41NO5/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,34-5)24-28(27)12-13-30(33,16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(35-24)22(18)28/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-,30?/m1/s1
SMILES CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CC[N+]4([O-])CC7CC7)c56
Peso molecular (g/mol) 483.64
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.2985 g/mol