Learn More
Bupranolol, TRC
Código de producto. 30012667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012667 5 g 5 g
30007897 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012667 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6896505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14556-46-8
Fórmula molecular C14 H22 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 271.78
Sinónimo 2-Propanol, 1-(2-chloro-5-methylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, 2-Propanol, 1-(tert-butylamino)-3-[(6-chloro-m-tolyl)oxy]- (8CI), 1-(2-Chloro-5-methylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-propanol, (±)-Bupranolol, Bupranol, Bupranolol, Ophtorenin
Nombre IUPAC 1-(tert-butilamino)-3-(2-cloro-5-metilfenoxi)propan-2-ol
SMILES Cc1ccc(Cl)c(OCC(O)CNC(C)(C)C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bupranolol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22ClNO2/c1-10-5-6-12(15)13(7-10)18-9-11(17)8-16-14(2,3)4/h5-7,11,16-17H,8-9H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.1339
Porcentaje de pureza >95%