Learn More
Bupivacaína, TRC
Código de producto. 30008514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008514 100 mg 100 miligramos
30007333 10 g 10 g
30003459 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB689561100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38396-39-3
Fórmula molecular C18 H28 N2 O
Peso molecular (g/mol) 288.43
Sinónimo 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide, (+/-)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide, (+/-)-Bupivacaine, 1-Butyl-2',6'-pipecoloxylidide, Anekain, Bupivacaine, Bupivan, Carbostesin, DL-Bupivacaine, Marcaine, Win 11318
Nombre IUPAC 1-butil-N-(2,6-dimetilfenil)piperidina-2-carboxamida
SMILES CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bupivacaine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28N2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.2202