Learn More
Compuesto B relacionado con la bupivacaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide |
| CAS | 65797-42-4 |
| Fórmula molecular | C14 H20 N2 O . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide Hydrochloride, Mepivacaine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N2O.ClH/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12;/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17);1H |
| SMILES | Cl.Cc1cccc(C)c1NC(=O)C2CCCCN2 |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-dimetilfenil)piperidina-2-carboxamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 268.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.1342 |