Learn More
N-óxido de bupivacaína, Mikromol™
Código de producto. 30051715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051715 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051715 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0613.07
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de bupivacaína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bupivacaine N-Oxide
CAS 1346597-81-6
Nombres de analitos o componentes Bupivacaine N-Oxide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C18 H28 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Bupivacaine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28N2O2/c1-4-5-12-20(22)13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21)
SMILES CCCC[N+]1([O-])CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Nombre IUPAC 1-butil-N-(2,6-dimetilfenil)-1-oxidopiperidin-1-io-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 304.43
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.2151 g/mol