Learn More
Sal de clorhidrato de óxido de N-bupivacaína, TRC
Código de producto. 30011065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011065 250 mg 250 miligramos
30006409 50 mg 50 miligramos
30004775 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB689610250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1796927-05-3
Fórmula molecular C18H29ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 340.89
Sinónimo 1-Butyl-1-oxido-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide Hydrochloride Salt
Nombre IUPAC 1-butil-N-(2,6-dimetilfenil)-1-oxidopiperidina-1-ium-2-carboxamida; Cloruro
SMILES O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)C2N(CCCC2)(CCCC)=O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bupivacaine N-Oxide Hydrochloride Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28N2O2.ClH/c1-4-5-12-20(22)13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.1918
Porcentaje de pureza >95%